missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nefazodone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30474424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474424 100 mg
30474948 50 mg
30477358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN389100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 82752-99-6
Molekylvægt (g/mol) 506.47
Synonym 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (1:1)3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, monohydrochloride (9CI), BMY 13754, BMY 13754-1, Dutonin, MJ 13754-1, Nefazodone hydrochloride, Serazone, Serzone
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazol-3-one;hydrochloride
SMIL Cl.CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)C(=O)N1CCOc4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nefazodone Hydrochloride
Molekylær formel C25 H32 Cl N5 O2 . Cl H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Formel vægt 505.2011
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.