Få mere at vide
Nefazodone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051837
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051837 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051837 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0591.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nefazodone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefazodone Hydrochloride
CAS 82752-99-6
Analyt- eller komponentnavne Nefazodone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H32 Cl N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (1:1)3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, monohydrochloride (9CI), BMY 13754, BMY 13754-1, Dutonin, MJ 13754-1, Nefazodone hydrochloride, Serazone, Serzone
InChI formel InChI=1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)C(=O)N1CCOc4ccccc4
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazol-3-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 506.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 505.2011 g/mol