Få mere at vide
Nefamide, TRC
Artikelnummer. 30482350
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482350 50 mg
30471928 100 mg
30481852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38911050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24833-47-4
Molekylær formel C17H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 283.32
Synonym 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
IUPAC navn 2-benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamid
SMIL CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Formel vægt 283.1208