Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nåle til Luer-LOK Priming sprøjter
Artikelnummer. 10035934 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
10035934 22 G Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10035934 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365RNL22
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Thermo Scientific™ Nåle til Luer-LOK priming sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
Thermo Scientific™ Nåle til Luer-LOK priming sprøjter fås til sprøjter med aftagelige nåle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nåle til Luer-Lok Spædesprøjter; 22 gauge; 2'' nål længde; 2/Pk.
Nålemåler 22 G
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Sprøjtenål
Længde (metrisk) nål 50.8 mm
Til brug med (udstyr) LC Autosampler sprøjte
Tilslutningstype Aftagelig
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.