Få mere at vide
BRAND™ Nåle-ventil stophane og reservespindel
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
0 til 2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftelig
- PTFE ventilspindel
- PP hætte og fastholdelsesanordning
- Ventilåbning 0 til 2,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ventil spindel |
| Diameter (metrisk) | 0 til 2,5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Inkluderer | Retentionsanordning |