Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Nåle-ventil stophane til ekssikkatorer
Artikelnummer. 10054320
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10054320 8 mm
1 options
Artikelnummer. 10054320 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 02842404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 DKK
    201.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.43 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Side tubulation nåle-ventil stophane til ekssikkatorer
  • Kegle: NS 24/29
  • Boring: NW 2,5 mm
  • Spindel: PTFE
  • Slangetilslutning: udvendig diameter 8 mm
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Emballageenhed: 1 stk
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Oversigt Kegle: NS 24/29, Boring: NW 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas 3.3, PTFE
Mængde 1