Få mere at vide
BRAND™ Nåle-ventil stophane og Burette lateral stophane
Artikelnummer. 10048090 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 til 10 ml burette
25 ml burette
50 ml burette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10048090
Brand: BRAND™ 82122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stophane med udskiftelig PTFE-ventilspindel, en hætte og en tilbageholdelsesanordning.
  • Ventilhus med præcisionsborosilikatglas 3,3 burettespids
  • Udskiftelig PTFE-ventilspindel, PP-hætte og fastholdelsesanordning
  • Ventilåbning 0 til 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane
Diameter (metrisk) 0 til 2,5 mm
Til brug med (udstyr) 50 ml burette