Beskrivelse
- Ventilhus med præcisionsborosilikatglas 3,3 burettespids
- Udskiftelig PTFE-ventilspindel, PP-hætte og fastholdelsesanordning
- Ventilåbning 0 til 2,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stophane |
| Diameter (metrisk) | 0 til 2,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | 25 ml burette |