Få mere at vide
Bochem™ Nåleholder KOLLE med plasthåndtag
Længde (metrisk):
230 mm
Beskrivelse
- Med eller uden nål
- Aluminium eller rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Produkttype | Nåleholder KOLLE |
| Til brug med (udstyr) | Nåle |
| Inkluderer | Med plasthåndtag |
| Længde (metrisk) håndtag | 110 mm |
| Mængde | 1 stk. |