Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Nålerensningssæt inkluderer stiletråde og pincet SGE
Beskrivelse
- Effektiv rensning af kanyle
- Sæt tilgængeligt samt erstatningsledninger
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Rør med stiletråde 150 mm x 0,10 mm OD, Rør med stiletråde 150 mm x 0,15 mm OD, Rør med stiletråde 150 mm x 0,20 mm OD, 20 ml rengøringsopløsningskoncentrat, pincet |
| Produkttype | Nåle rensesæt |