Beskrivelse
NEDP1/SENP8 Polyclonal specifically detects NEDP1/SENP8 in Human/Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NEDP1/SENP8 |
| Applikationer | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Konjugeret | PerCP |
| Gene Alias | DEN1deneddylase-1, deneddylase 1, Deneddylase-1, EC 3.4.22.-, HsT17512, NEDD8-specific protease 1, NEDP1NEDD8 specific-protease cysteine 2, Protease, cysteine 2, protease, cysteine, 2 (NEDD8 specific), PRSC2, Sentrin/SUMO-specific protease SENP8, sentrin-specific protease 8, SUMO sentrin specific protease family member 8, SUMO/sentrin specific peptidase family member 8, SUMO/sentrin specific protease family member 8 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produkttype | Antibody |
| Produktlinje | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?