Få mere at vide
Nedocromil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485688
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485688 10 mg -
16428387 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13448
MedChemExpress Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).
Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nedocromil
CAS 69049-73-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17NO7
Mængde 10 mg
Synonym FPL 59002
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (44.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC3=C(N(CC)C(C(O)=O)=CC3=O)C(CCC)=C2O1)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 371.34
Formel vægt 371.34
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation