Få mere at vide
Nedaplatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nedaplatin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 95734-82-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C2H8N2O3Pt |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NSC 375101D |
| Opløselighedsinformation | H2O : 13.6 mg/mL (44.86 mM; Need ultrasonic and warming; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (3.30 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) |
| Vis mere |