Få mere at vide
Applied Biosystems™ NED™ Matrix Standard
Artikelnummer. 16325262 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
310 Genetisk Analyzer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16325262 310 Genetisk Analyzer
1 options
Artikelnummer. 16325262 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 402996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
1 rør af NED Matrix Standard
Bruger multikomponentmatrixen til automatisk at analysere de fire forskellige farvede fluorescerende farvestof-mærkede prøver i en enkelt kapillar.
De NED™ Matrix Standard kan bruges til at analysere 6-FAM™ , VIC® , NED™ og ROX™ -mærkede DNA-fragmenter i fragmentanalyseapplikationer. Standarden kan bruges på Applied Biosystems® 310 genetiske analyser.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 tube NED Matrix Standard. Opbevares ved 2-8 °C. (Må ikke fryses).
Til brug med (udstyr) 310 Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof NED
Produktlinje NED
Produkttype Matrix Standard
Mængde 1 rør
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål.