Få mere at vide
Nectandrin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nectandrin B |
| CAS | 74683-16-2 |
| Molekylær formel | C20H24O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2α,3β,4β,5α)-4,4'-(tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl)bis[2-methoxyphenol, rel-4,4'-[(2R,3R,4S,5S)-Tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl]bis[2-methoxyphenol], Calophyllin, Malabaricanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-11-12(2)20(14-6-8-16(22)18(10-14)24-4)25-19(11)13-5-7-15(21)17(9-13)23-3/h5-12,19-22H,1-4H3/t11-,12+,19-,20+ |
| SMIL | C[C@H]1[C@@H](C)[C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O[C@@H]1C3=CC(OC)=C(O)C=C3 |
| IUPAC navn | 4,4'-((2R,3R,4S,5S)-3,4-dimethyltetrahydrofuran-2,5-diyl)bis(2-methoxyphenol) |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vægt | 344.16 |