Få mere at vide
NecroX-5, MedChemExpress
Beskrivelse
NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NecroX-5 |
| CAS | 1383718-29-3 |
| Farve | Light Brown to Black |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H39N3O9S3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 170 mg/mL (263.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S1(CCN(CC2=CC3=C(NC(C4=CC=CC=C4)=C3)C(NCC5CCOCC5)=C2)CC1)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.81 |
| Formel vægt | 645.81 |
| Vis mere |