Få mere at vide
Necrosulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Necrosulfonamide |
| CAS | 432531-71-0 |
| Molekylær formel | C18H15N5O6S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[4-[[(3-Methoxypyrazinyl)amino]sulfonyl]phenyl]-3-(5-nitro-2-thienyl)-2-propenamide, (E)-N-[4-[N-(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+ |
| SMIL | COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)\C=C\c3ccc(s3)[N+](=O)[O-])cc2 |
| IUPAC navn | (E)-N-[4-[(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]-3-(5-nitrothiophen-2-yl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.47 |
| Formel vægt | 461.0464 |