Få mere at vide
Necrosulfonamide-d4, TRC
Artikelnummer. 30484301
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484301 1 mg
30464880 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30484301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3886021MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1795144-22-7
Molekylær formel C18H11D4N5O6S2
Molekylvægt (g/mol) 465.5
Synonym N-[4-[[(3-Methoxypyrazinyl)amino]sulfonyl](phenyl]-d4)-3-(5-nitro-2-thienyl)-2-propenamide, (E)-N-[4-[N-(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl](phenyl-d4)]-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
IUPAC navn (E)-3-(5-nitrothiophen-2-yl)-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]prop-2-enamide
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)\C=C\c2ccc(s2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Nc3nccnc3OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Necrosulfonamide-d4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+/i2D,3D,6D,7D
Formel vægt 465.0715
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.