Få mere at vide
Necrosulfonamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Necrosulfonamide-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+/i2D,3D,6D,7D |
| Formel vægt | 465.0715 |