Få mere at vide
Necrostatin 2 S enantiomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456118 10 mg
16448717 5 mg
16442257 50 mg
16441429 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14622B
MedChemExpress Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Necrostatin 2 S enantiomer
Fysisk form Solid
CAS 852391-20-9
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12ClN3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (180.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C)C([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3Cl)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 277.71
Formel vægt 277.71
Procent renhed 99.58%