Få mere at vide
Necrostatin 2 racemate, MedChemExpress
Beskrivelse
Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Necrostatin 2 racemate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852391-15-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H12ClN3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Necrostatin 1S Nec-1S 7-Cl-O-Nec1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.04 mM) |
| Vis mere |