Få mere at vide
Necrostatin 2, MedChemExpress
Beskrivelse
Necrostatin 2 is a potent necroptosis inhibitor. EC50 for inhibition of necroptosis in FADD-deficient Jurkat T cells treated with TNF-α is 0.05 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Necrostatin 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852391-19-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H12ClN3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.09 mM) |
| SMIL | ClC1=C2C(C(C[C@@H]3C(N(C)C(N3)=O)=O)=CN2)=CC=C1 |
| Vis mere |