Få mere at vide
Necrostatin-1, TRC
Artikelnummer. 30483890
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483890 50 mg
30476524 10 mg
30480354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38855050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4311-88-0
Molekylær formel C13 H13 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 259.33
Synonym 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
IUPAC navn 5-(1H-indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-on
SMIL CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Necrostatin-1
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Formel vægt 259.0779