Få mere at vide
Necrostatin-1, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446849
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446849 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 15446849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65341.F+
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4311-88-0 | C13H13N3OS | 259.327 g/mol
Necrostatin-1 fungerer som en allosterisk hæmmer af den dødsdomæne-receptor-associerede adapterkinase RIP (RIP1) i nekroptosevejen. Mens det påvirker denne særskilte celledødsvej, præsenterer Necrostatin-1 ikke nogen forstyrrelse af den Fas/TNFR-udløste kanoniske apoptosekaskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Necrostatin-1 fungerer som en allosterisk hæmmer af dødsdomænet receptor-associeret adapterkinase RIP (RIP1) i nekroptosevejen. Mens det påvirker denne særskilte celledødsvej, præsenterer Necrostatin-1 ikke nogen pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Necrostatin-1
CAS 4311-88-0
Farve Gul
Molekylær formel C13H13N3OS
MDL nummer MFCD00056916
Mængde 20 mg
Følsomhed Lysfølsom
Synonym necrostatin-1, mth-dl-tryptophan, nec-1, necrostatin 1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, mth-trp, methyl-thiohydantoin-tryptophan, necroptotic inhibitor, nec-1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 4-imidazolidinone, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO (10-25 mg/ml), 100% ethanol (6 mg/ml) og methanol (5 mg/ml).
InChI nøgle TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=O)C(NC1=S)CC2=CNC3=CC=CC=C32
IUPAC navn 5-(1H-indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 259.327
PubChem CID 2828334
Formel vægt 259.33
Fysisk form Pulver