Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nekrosehæmmer, IM-54
Artikelnummer. 15426349
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426349 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15426349 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64372.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En cellegennemtrængelig forbindelse, der selektivt hæmmer oxidativ stress-induceret nekrose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Gul orange
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig forbindelse, der selektivt hæmmer oxidativ stress-induceret nekrose
CAS 861891-50-1
Molekylær formel C19H23N3O2
Formel vægt 325.40
Synonym 1-Methyl-3-(1-methyl-1 H-indol-3-yl)-4-(pentylamino)-1 H-pyrrol-2,5-dion;
Form Pulver