Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Nakkepude
Shop alle CleanSpace Technology produkter
Størrelse:
Thin
Tyk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bruges sammen med CleanSpace2 Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
- Designet til komfort over lange perioder
- Tillader sved og giver åndbarhed
- Let at vaske og hurtigttørrende; hurtig at udskifte
- Designet til langvarig brug i barske miljøer
- Hygiejnisk (medicinsk kvalitetsmateriale) og hypoallergen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 |
| Engangs | Reusable |
| Materiale | Foam |
| Produkttype | Comfort Pad |
| Størrelse | Thin |
| Til brug med (applikation) | Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Mining, Agriculture, Grinding |
| Til brug med (udstyr) | CleanSpace 2 Respirators |
| Model- | PAF-0016 |
| Opbevaringskrav | Store at -10°C to +55°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 163 x 95 x 5 mm |
| Vis mere |