Få mere at vide
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Nakkepude
Artikelnummer. 15930052 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Størrelse:
Thin
Tyk
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15930052
Brand: CleanSpace™ Technology PAF0014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tykke skum-nakkepuder er designet til at blive brugt sammen med CleanSpace2 Åndedrætsværn og kan fastgøres til enheden ved hjælp af velcrobånd.
  • Bruges sammen med CleanSpace2 Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og giver åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende; hurtig at udskifte
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Hygiejnisk (medicinsk kvalitetsmateriale) og hypoallergen
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Materiale Skum
Produkttype Komfort Pad
Størrelse Tyk
Til brug med (applikation) Svejsning, træbearbejdning, fremstilling, smeltning, konstruktion, minedrift, landbrug, slibning
Til brug med (udstyr) CleanSpace 2 åndedrætsværn
Model- PAF-0014
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Dimensioner (L x B x H) 163 x 95 x 30 mm
Vægt (metrisk) 20 g