Få mere at vide
Nebularine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nebularine |
| CAS | 550-33-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cncnc23 |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-purin-9-yloxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.23 |
| Formel vægt | 252.0859 |