Få mere at vide
Nebivolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nebivolol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2 |
| Formel vægt | 405.1752 |
| Procent renhed | >95% |