Få mere at vide
(-)-Nebivolol, TRC
Artikelnummer. 17954885
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
17954885 1 mg
1 options
Artikelnummer. 17954885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3878951MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Nebivolol
CAS 118457-16-2
Molekylær formel C22 H25 F2 N O4
Mængde 1 mg
Synonym (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, [2S-[2R*[R*[R*(S*)]]]]-, (-)-Nebivolol, (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], Levonebivolol, R 67145, l-Nebivolol, (R,S,S,S)-Nebivolol
InChI formel InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
SMIL O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC navn (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 405.44
Formel vægt 405.1752