missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nebivolol Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nebivolol Hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 H25 F2 N O4 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (αR,α'R,2R,2'S)-rel-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (αR,α'R,2R,2'S)-rel-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(±)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| IUPAC navn | (1R)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.9 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?