Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nebivolol hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Smeltepunkt | 226,0 °C |
| Molekylær formel | C22H26ClF2NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI nøgle | JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1 |
| IUPAC navn | hydrogen (1S)-1-[(2S)-6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyethyl]aminool}ethan-1-chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.90 |
| Formel vægt | 441.9 |