Få mere at vide
Neaminedisulfatsalt, TRC
Artikelnummer. 30478327
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478327 250 mg
30471791 100 mg
30477951 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN386005250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neamine Disulfate Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H30N4O14S2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine Disulfate Salt, Neomycin A Disulfate Salt
InChI formel InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)O[C@@H]1CN
Molekylvægt (g/mol) 518.52
Procent renhed >95