Få mere at vide
Thermo Scientific™ NE-PER™ Nukleare og cytoplasmatiske ekstraktionsreagenser
Artikelnummer. p-4530823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
75 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10309383 75 mL 1 sæt
11865694 15 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10309383 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78835
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lysér celler effektivt og ekstraher separat cytoplasmatiske og nukleare proteinfraktioner på mindre end to timer med dette subcellulære fraktioneringssæt.
Thermo Scientific™ NE-PER Nuklear og Cytoplasmic Extraction Kit sørger for effektiv cellelyse og ekstraktion af separate cytoplasmatiske og nukleare proteinfraktioner på mindre end to timer.
De NE-PER Kit er en nuklear proteinekstraktionsmetode, der involverer simpel, trinvis lysis af celler og centrifugal isolering af nukleare og cytoplasmatiske proteinfraktioner. En bordplade mikrocentrifuge, rør og pipetter er de eneste nødvendige værktøjer. De NE-PER Reagenser solubiliserer og adskiller effektivt cytoplasmatiske og nukleare proteiner i fraktioner med minimal krydskontaminering eller interferens fra genomisk DNA og mRNA. Når først de er afsaltede eller fortyndede, kan de isolerede proteiner bruges til at udføre immunoassays og proteininteraktionseksperimenter, såsom mobility shift assays (EMSA), co-immunpræcipitation (Co-IP) og pull-down assays.
Højdepunkter:
  • Hurtig– opnå nukleare og cytoplasmatiske fraktioner på mindre end to timer
  • Bevist– de NE-PER Kittet refereres til i mere end 950 forskellige publikationer
  • Skalerbar– to sætstørrelser til fremstilling af ekstrakter fra celler og væv
  • Bekvem– enkle instruktioner kræver ikke ultracentrifugering over gradienter
  • Kompatibel– brug til downstream assays, herunder Western blotting, gel-shift assays, protein assays, reporter gen assays og enzymaktivitet assays
Inkluderer:
To sætstørrelser, der hver indeholder tre buffer- og detergentopløsninger
Kompatibel med:
Thermo Scientific LightShift Kemiluminescerende EMSA-sæt (fabrikantnr. 20148)
Opbevaringskrav:
Opbevar kitkomponenter ved modtagelse ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagent
Indhold og opbevaring Upon receipt store kit components at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Forsendelsestilstand Ambient
Form Liquid
Produktlinje NE-PER
Buffer Lysis Buffer
Reagenstype Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation
Mængde 75 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: non ionic detergent