Få mere at vide
Thermo Scientific™ NE-PER™ Nukleare og cytoplasmatiske ekstraktionsreagenser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ NE-PER Nuklear og Cytoplasmic Extraction Kit sørger for effektiv cellelyse og ekstraktion af separate cytoplasmatiske og nukleare proteinfraktioner på mindre end to timer.
De NE-PER Kit er en nuklear proteinekstraktionsmetode, der involverer simpel, trinvis lysis af celler og centrifugal isolering af nukleare og cytoplasmatiske proteinfraktioner. En bordplade mikrocentrifuge, rør og pipetter er de eneste nødvendige værktøjer. De NE-PER Reagenser solubiliserer og adskiller effektivt cytoplasmatiske og nukleare proteiner i fraktioner med minimal krydskontaminering eller interferens fra genomisk DNA og mRNA. Når først de er afsaltede eller fortyndede, kan de isolerede proteiner bruges til at udføre immunoassays og proteininteraktionseksperimenter, såsom mobility shift assays (EMSA), co-immunpræcipitation (Co-IP) og pull-down assays.
Højdepunkter:
- Hurtig– opnå nukleare og cytoplasmatiske fraktioner på mindre end to timer
- Bevist– de NE-PER Kittet refereres til i mere end 950 forskellige publikationer
- Skalerbar– to sætstørrelser til fremstilling af ekstrakter fra celler og væv
- Bekvem– enkle instruktioner kræver ikke ultracentrifugering over gradienter
- Kompatibel– brug til downstream assays, herunder Western blotting, gel-shift assays, protein assays, reporter gen assays og enzymaktivitet assays
Inkluderer:
To sætstørrelser, der hver indeholder tre buffer- og detergentopløsninger
Kompatibel med:
Thermo Scientific LightShift Kemiluminescerende EMSA-sæt (fabrikantnr. 20148)
Opbevaringskrav:
Opbevar kitkomponenter ved modtagelse ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagent |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store kit components at 4°C. |
| Forsendelsestilstand | Ambient |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | NE-PER |
| Buffer | Lysis Buffer |
| Reagenstype | Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation |
| Mængde | 15 mL |
Sikkerhed og håndtering
- NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Non-ionic Detergent,Salt