Få mere at vide
NE 100 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 149409-57-4 |
| Molekylær formel | C23H34ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NE 100 Hydrochloride, 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO2.ClH/c1-4-15-24(16-5-2)17-13-21-11-12-22(25-3)23(19-21)26-18-14-20-9-7-6-8-10-20;/h6-12,19H,4-5,13-18H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCN(CCC)CCc1ccc(OC)c(OCCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | N-[2-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl]-N-propylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.98 |
| Formel vægt | 391.2278 |