missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ NDT 9513727
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18013792
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18013792 10 mg
18025782 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18013792 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3333/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective human C5a receptor negative allosteric modulator (NAM)

Potent C5a receptor (C5aR) negative allosteric modulator (NAM) (IC50 = 11.6 nM); selective for human C5aR (IC50 values for rat and mouse C5aR are > 10 μM). Exhibits inverse agonist pharmacokinetics. Blocks degranulation response in C5a-stimulated U937 cells (IC50 = 7.1 nM). Exhibits selectivity for primate and gerbil receptor over other species. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 439571-48-9
Molekylær formel C36H35N3O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NDT 9513727
Mængde 10 mg
Formel vægt 573.68
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 573.693
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.