Få mere at vide
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithin, 96%
Artikelnummer. 15499278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499278 5 g 5g
15489278 1 g 1g
15409288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62814.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 109425-55-0 | C25H30N2O6 | 454,523 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109425-55-0
Molekylær formel C25H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 454.523
MDL nummer MFCD00065668
InChI nøgle JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
PubChem CID 2756114
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Smeltepunkt 111 °C til 115 °C
Beilstein 4772025
Mængde 5 g
Formel vægt 454.52
Procent renhed 96%