Få mere at vide
Ndelta-Boc-L-ornithin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419258 1 g 1g
15429258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62774.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13650-49-2 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13650-49-2
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00037219
InChI nøgle GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-orn boc-oh, n-delta-boc-l-ornithine, boc-l-orn-oh, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, ndelta-boc-l-ornithine, n-, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n5-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-l-ornithine, n∼5∼-tert-butoxycarbonyl-l-ornithine, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonylamino-pentanoic acid
PubChem CID 6993436
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ndelta-Boc-L-ornithine
Mængde 1 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 98%