Få mere at vide
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine, 98%
Artikelnummer. 15478938
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478938 25 g 25g
15458938 1 g 1g
15468938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62435.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3304-51-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3304-51-6
Molekylær formel C13H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.297
MDL nummer MFCD00038200
InChI nøgle VULSXQYFUHKBAN-NSHDSACASA-N
Synonym h-orn z-oh, n'-cbz-l-ornithine, s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n-delta-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, ornithine, n5-phenylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, h-orn cbz-oh, ambotzhaa1227, n, a-cbz-l-ornithine, ndelta-cbz-l-ornithine
PubChem CID 7009570
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Smeltepunkt 248°C to 252°C
Mængde 25 g
Formel vægt 266.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof