Få mere at vide
Ndelta-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-ornithine, 95%
Artikelnummer. 15449978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449978 25 g 25g
15429978 1 g 1g
15439978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63331.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147290-11-7 | C24H26N2O6 | 438.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147290-11-7
Molekylær formel C24H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 438.48
MDL nummer MFCD00798637
InChI nøgle RXLIOYNXBHZZBI-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-orn alloc-oh, fmoc-orn aloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n2-fmoc-n5-allyloxycarbonyl-l-ornithine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem6308, n, a-alloc-n, a-fmoc-l-ornithine, a-fmoc-n, a-alloc-l-ornithine, n-a-boc-n-d-allyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-delta-allyloxycarbonyl-l-ornithine
PubChem CID 2756120
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-(prop-2-enoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C=CCOC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ndelta-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Mængde 25 g
Formel vægt 438.47
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof