Få mere at vide
VELP Scientifica NDA 702 Dumas nitrogenanalysator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15962341 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Elementær analysator
Artikelnummer. Type
15962341 Elementær analysator
1 options
Artikelnummer. 15962341 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F30800080
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Alsidig og sky-aktiveret elementær analysator til nitrogen- og proteinbestemmelse i henhold til Dumas forbrændingsmetode. Dobbeltbærergas: Helium og Argon.
FAST ANALYSE
  • Den fuldautomatiske NDA 702 elementaranalysator udfører analyse på 3-4 minutter. Hurtig start og dvaletilstand sikrer hurtig opsætning af drift med mulighed for lækagetest pr. zone.
THE HØJESTE PRÆCISION
  • De LoGas™ TCD (Thermal Conductivity Detector) designet af VELP garanterer uovertruffen præcision med den uovertrufne LOD på 0,001 mgN og lav standardafvigelse.
MAKSIMAL SIKKERHED
  • NDA 702 er udstyret med state-of-the-art sikkerhedsfunktioner, der afbryder analysen i tilfælde af uregelmæssigheder. Øjeblikkelig meddelelse og fjernstop via VELP Ermes Cloud Platform sikrer sikre uovervågede operationer.
EFFEKTIVITET
  • Den fuldautomatiske og pålidelige forbrændingsmetode af NDA 702 sammen med DriStep™ vandlås garanterer moderate omkostninger. Den elektroniske autosampler med 30 positioner, der kan udvides med ekstra 3 diske, sikrer maksimal produktivitet og oppetid.
ALSIGTIGHED
  • NDA 702 fungerer med faste, flydende og dejagtige prøver på op til 1 gram. Sømløst valg af bæregas mellem Helium og Argon uden hardwareændringer og uden hukommelseseffekt.
SMART INSTRUMENT
  • NDA 702 N/protein analysatoren er nem at bruge og kræver ikke dygtig operatør. Det brugervenlige DUMASoft™ software og VELP Ermes-forbindelse vil levere en ny brugeroplevelse og smarte arbejdsgange.
Tekniske data
Type Elementær analysator
Detektor type Termisk ledningsevnedetektor
Til brug med (applikation) Fødevaresikkerhed, Miljøvidenskab, Agronomi