Få mere at vide
NCX 1000, MedChemExpress
Beskrivelse
NCX 1000 is a liver-specific NO donor compound derived from ursodeoxycholic acid (UDCA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NCX 1000 |
| CAS | 401519-96-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H55NO10 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | C[C@H](CCC(OC1=CC=C(/C=C/C(OCCCCO[N+]([O-])=O)=O)C=C1OC)=O)[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@@H](O)C[C@]5([H])C[C@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 685.84 |
| Formel vægt | 685.84 |
| Procent renhed | 98.06% |
| Vis mere |