Få mere at vide
Gibco™ NCTC-135 Medium
Beskrivelse
NCTC-135 medium er et kemisk defineret medium, der oprindeligt blev udviklet på National Cancer Institute (Bethesda, MD) og formuleret til dyrkning af musestamme L-sublines, NCTC klon 929 (L929-celler) i et serumfrit miljø. Gibco™ NCTC-135 medium er også blevet brugt til at dyrke mange celler, herunder HeLa, Ehrlich-Lettre Ascites stamme E, NCTC klon 1469, NCTC 4206, muse-C3H-, BS-C-1- og hybridomcellelinjer.
Gibco™ NCTC-135 er en modifikation af NCTC 109-medium, der erstattede L-cystein med L-cystin, hvilket reducerede toksiciteten for nogle celler. NCTC-135-mediet er rigt på nukleosider og indeholder flere unikke komponenter for at eliminere behovet for serum, herunder coenzymer, glucosamin, reduktionsmidler og yderligere vitaminer.
Produkt tilsigtet brug
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ NCTC-135 medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
NCTC-135 medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. NCTC-135-medium er designet til brug uden serum til L929-celler, men kræver typisk tilskud af en vækstfaktorcocktail eller føtalt bovint serum (FBS) til andre celler. NCTC-135-medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/l) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH. Nogle cellelinjer kan kræve gradvis tilpasning til et serumfrit medium.
Gibco™ NCTC-135 er en modifikation af NCTC 109-medium, der erstattede L-cystein med L-cystin, hvilket reducerede toksiciteten for nogle celler. NCTC-135-mediet er rigt på nukleosider og indeholder flere unikke komponenter for at eliminere behovet for serum, herunder coenzymer, glucosamin, reduktionsmidler og yderligere vitaminer.
Produkt tilsigtet brug
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ NCTC-135 medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
NCTC-135 medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. NCTC-135-medium er designet til brug uden serum til L929-celler, men kræver typisk tilskud af en vækstfaktorcocktail eller føtalt bovint serum (FBS) til andre celler. NCTC-135-medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/l) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH. Nogle cellelinjer kan kræve gradvis tilpasning til et serumfrit medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | NCTC-135 Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Coenzymer |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | NCTC-135 Medium, 500mL, flydende, L-glutamin, med L-glutamin, phenolrød, coenzymer, 12 måneders holdbarhed, opbevares ved 2 til 8 °C, beskyttes mod lys, til pattedyrcellekultur |