Få mere at vide
NCT-503, MedChemExpress
Beskrivelse
NCT-503 is a phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor with an IC50 of 2.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NCT-503 |
| CAS | 1916571-90-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23F3N4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 13.33 mg/mL (32.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | S=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1)NC3=NC(C)=CC(C)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.48 |
| Formel vægt | 408.48 |
| Vis mere |