Få mere at vide
NCS-382, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NCS-382','Sodium Salt |
| CAS | 131733-92-1 |
| Molekylær formel | C13 H13 O3 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3.Na/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/b10-8+; |
| SMIL | [Na+].OC1\C(=C\C(=O)[O-])\CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | sodium;(2E)-2-(5-hydroxy-5,7,8,9-tetrahydrobenzo[7]annulen-6-ylidene)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.23 |
| Formel vægt | 240.0762 |