Få mere at vide
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10233160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10233160 500 U 500 enheder
10151120 2500 U 2500 enheder
10641231 1.000 enheder 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10233160 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    559.65 DKK / Pakke med 500
    Spare 140.35 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
NcoI-restriktionsenzymet genkender C^CATGG-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: Bsp19I).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CATG G...3'
3'...GGTAC▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango: 33mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10mM Mg-acetat, 66mM K-acetat og 0,1mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • NcoI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med NcoI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • AflIII, PscI, Btgl, Eco130I, FatI, Pagl
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Mængde 500 U
Produkttype NcoI