Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NCL 00017509
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000926
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30000926 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30000926 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5150/1
Potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor
NCL 00017509 is a potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor (IC50 = 56 nM). Induces increased mitotic abnormalities and mitotic delay. Cell permeable and active in vivo. In mice bearing pancreatic tumors, NCL 00017509 decreases PD-L1 expression and induces an anticancer immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(6-Ethynyl-9H-purin-2-yl)amino]benzeneacetamide
CAS 1507367-00-1
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C15H12N6O
Formel vægt 292.3
Fysisk form Solid
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 292.302