missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nck beta (NCK2) Monoclonal Antibody (OTI4H7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF811057
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Nck beta (NCK2) Monoclonal antibody specifically detects Nck beta (NCK2) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| Nck beta (NCK2) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P63165, P63166, Q5I0H3 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 22218, 301442, 7341 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI4H7 | |
| Unconjugated | |
| SUMO1 | |
| 4833426I10Rik; cytoplasmic protein NCK2; Grb4; growth factor receptor-bound protein 4; NCK adaptor protein 2; NCK2; Nck-2; NCKbeta; non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2; noncatalytic region of tyrosine kinase, beta; SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta | |
| Full length human recombinant protein of human SUMO1 (NP_001005781) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Lyophilized |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion