missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NCI172112, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483189
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483189 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483189 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00155

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.

NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NCI172112
CAS 56605-16-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H23Cl2N3O2
Mængde 1 mg
Synonym NSC172112 NSC268497
SMIL O=C(N1CCN(CCCl)CCCl)NC2(CCCCC2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 336.26
Formel vægt 336.26
Procent renhed 98.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.